CAS RN 842129-88-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (2R)-3,4-dihidro-6-hidroxi-2,8-dimetil-7-(metil-d3)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-2H-1-benzopiran-5-carboxílico-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2R)-3,4-dihidro-6-hidroxi-2,8-dimetil-7-(metil-d3)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-2H-1-benzopiran-5-carboxílico-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.