accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOCl

CAS RN 84194-36-5

IUPAC Nombre: 2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Sinónimos: 2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 158.56
Fórmula molecular: C7H4ClFO
InChi Key: KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados