CAS RN 84069-44-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxipropil quitosano, TRC
CAS: 84069-44-3 Fórmula molecular: C36H72N2O17[C15H29NO7]n Peso molecular (g/mol): 1140.353 Sinónimo: Chitofilmer,2-Hydroxypropyl Ether Chitosan Nombre IUPAC: 1-[[(2R,5S)-5-[(2S,5S)-5-[(2S,5S)-4,5-bis(2-hidroxipropoxi)-6-(2-hidroxipropoximetil)-3-(2-hidroxipropilamino)oxan-oxan-2-il]oxi-4-(2-hidroxipropoxi)-6-(2-hidroxipropoximetil)-3-(2-hidroxipropilamino)oxan-2-il]oxi-2,4-bis(2-hidroxipropoxi)-6-(2-hidroxipropox SMILES: CC(O)CNC1[C@H](OCC(C)O)OC(COCC(C)O)[C@@H](O[C@@H]2OC(COCC(C)O)[C@@H](O[C@@H]3OC(COCC(C)O)[C@@H](OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3NCC(C)O)C(OCC(C)O)C2NCC(C)O)C1OCC(C)O