CAS RN 84023-58-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(AlfaS)-Alfa-[[(1S)-1-Carboxetil]amino]ácido benzenobutanoico, TRC
CAS: 84023-58-5 Fórmula molecular: C13H17NO4 Peso molecular (g/mol): 251.28 Sinónimo: [S-(R*,R*)]-alpha-[(1-Carboxyethyl)amino]-benzenebutanoic Acid Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(1S)-1-carboxietil]amino]-4-ácido fenilbutanoico SMILES: C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)O