accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SOHOO

CAS RN 84-86-6

IUPAC Nombre: 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Sinónimos: naphthionic acid sulfonaphtin 1-naphthylamin-4-sulfonsaeure piria-saeure piria acid usaf M-5 piria's acid kyselina nafthionova 1,4-naphthionic acid naphthionsaeure
Peso molecular (g/mol): 223.25
Fórmula molecular: C10H9NO3S
InChi Key: NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)