accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOOCH3

CAS RN 84-72-0

IUPAC Nombre: ethyl 2-[(2-ethoxy-2-oxoethoxy)carbonyl]benzoate
Sinónimos: ethyl carbethoxymethyl phthalate
Peso molecular (g/mol): 280.28
Fórmula molecular: C14H16O6
InChi Key: PZBLUWVMZMXIKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados