accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOClO

CAS RN 83823-06-7

IUPAC Nombre: 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylate
Sinónimos: 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 209.61
Fórmula molecular: C10H6ClO3
InChi Key: ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2OC1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)