CAS RN 83790-87-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
De(dietilaminometildiiodo) Amiodarona, TRC
CAS: 83790-87-8 Fórmula molecular: C20 H20 O3 Peso molecular (g/mol): 308.37 Sinónimo: Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)-,Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-methoxyphenyl (7CI),(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)methanone,(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone Nombre IUPAC: (2-butil-1-benzofurano-3-il)-(4-metoxifenil)metanona SMILES: CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OC)cc3
2
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-metoxifenil)metanona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.