accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOO

CAS RN 836-43-1

IUPAC Nombre: [4-(benzyloxy)phenyl]methanol
Sinónimos: 4-benzyloxybenzyl alcohol
Peso molecular (g/mol): 214.26
Fórmula molecular: C14H14O2
InChi Key: OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)