CAS RN 83512-85-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Carboximetil quitosano, TRC
CAS: 83512-85-0 Fórmula molecular: (C6H26N2O10)n Peso molecular (g/mol): 543.5 Sinónimo: Chitosan N-(carboxymethyl),Carboxymethylchitosan,N-Carboxymethylchitosan Nombre IUPAC: 2-[[(2R,3R,5S,6R)-5-[(2R,3R,5S,6R)-3-(carboximetilamino)-6-(hidroximetil)-5-metoxioxan-2-il]oxi-2-hidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]ácido acético SMILES: CO[C@H]1C[C@@H](NCC(=O)O)[C@H](O[C@H]2C[C@@H](NCC(=O)O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO