accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClBrN

CAS RN 83463-62-1

IUPAC Nombre: 2-bromo-2-chloroacetonitrile
Sinónimos: bromochloroacetonitrile
Peso molecular (g/mol): 154.39
Fórmula molecular: C2HBrClN
InChi Key: BMWPPNAUMLRKML-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC(Br)C#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados