CAS RN 83322-02-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-Bifenthrin, TRC
CAS: 83322-02-5 Fórmula molecular: C23H22ClF3O2 Peso molecular (g/mol): 422.87 Sinónimo: trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl Ester; Nombre IUPAC: (2-metil-3-fenilfenil)metil 3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato SMILES: CC1=C(C=CC=C1COC(=O)[C@H]2[C@@H](C2(C)C)/C=C(/C(F)(F)F)\Cl)C3=CC=CC=C3