accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)(S)OO(R)HOOCH3OH3CCH3(S)HO(R)OCH3CH3(S)OHOOOCH3O(R)CH3HOOOCH3(E)(E)(Z)(Z)(E)

CAS RN 83314-01-6

IUPAC Nombre: (1S,5Z,7R,8E,11S,12S,13E,15S,21R)-25-(acetyloxy)-1,11,21-trihydroxy-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5,13-bis(2-methoxy-2-oxoethylidene)-10,10,26,26-tetramethyl-19-oxo-18,27,28,29-tetraoxatetracyclo[21.3.1.1³,⁷.1¹¹,¹⁵]nonacos-8-en-12-yl (2E,4E)-octa-2,4-dienoate
Sinónimos: (1S,5Z,7R,8E,11S,12S,13E,15S,21R)-25-(acetyloxy)-1,11,21-trihydroxy-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5,13-bis(2-methoxy-2-oxoethylidene)-10,10,26,26-tetramethyl-19-oxo-18,27,28,29-tetraoxatetracyclo[21.3.1.1³,⁷.1¹¹,¹⁵]nonacos-8-en-12-yl (2E,4E)-octa-2,4-dienoate
Peso molecular (g/mol): 905.04
Fórmula molecular: C47H68O17
InChi Key: MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
SMILES: CCC\C=C\C=C\C(=O)O[C@H]1\C(C[C@H]2CC(OC(=O)C[C@H](O)CC3CC(OC(C)=O)C(C)(C)[C@](O)(CC4C\C(C[C@@H](O4)\C=C\C(C)(C)[C@]1(O)O2)=C\C(=O)OC)O3)[C@@H](C)O)=C\C(=O)OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados