CAS RN 832135-73-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-{5,7-Dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-il}propanoico, TRC
CAS: 832135-73-6 Fórmula molecular: C11H13N3O2 Peso molecular (g/mol): 219.24 Nombre IUPAC: ácido 3-(5,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-il)propanoico SMILES: Cc1nc2ccnn2c(C)c1CCC(=O)O