accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNONOS

CAS RN 832115-62-5

IUPAC Nombre: N-cyclopropyl-5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxamide
Sinónimos: N-cyclopropyl-5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 234.27
Fórmula molecular: C11H10N2O2S
InChi Key: SYENTKHGMVKGAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(NC1CC1)C1=NOC(=C1)C1=CC=CS1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados