accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3

CAS RN 832-69-9

IUPAC Nombre: 1-methylphenanthrene
Sinónimos: 1-methylphenanthrene
Peso molecular (g/mol): 192.26
Fórmula molecular: C15H12
InChi Key: DOWJXOHBNXRUOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados