accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3CH3OOH3C

CAS RN 832-58-6

IUPAC Nombre: 1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 210.23
Fórmula molecular: C11H14O4
InChi Key: KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(OC)=C(C(C)=O)C(OC)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados