accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFOHNOHNClFClF

CAS RN 83121-18-0

IUPAC Nombre: 1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Sinónimos: teflubenzuron diaract Dart tefluron nomolt calicide
Peso molecular (g/mol): 381.11
Fórmula molecular: C14H6Cl2F4N2O2
InChi Key: CJDWRQLODFKPEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC(F)=C1C(=O)NC(=O)NC1=CC(Cl)=C(F)C(Cl)=C1F
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Concentración 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)