accessibility menu, dialog, popup

UserName

Cl

CAS RN 831-81-2

IUPAC Nombre: 1-benzyl-4-chlorobenzene
Sinónimos: (4-benzyl)chlorobenzene
Peso molecular (g/mol): 202.68
Fórmula molecular: C13H11Cl
InChi Key: NPOGRKGIBGKRNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados