CAS RN 830346-48-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-6-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-6-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-6-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.