accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHOCH3OH3C

CAS RN 83011-43-2

IUPAC Nombre: methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Sinónimos: methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Peso molecular (g/mol): 212.2
Fórmula molecular: C10H12O5
InChi Key: LCIFXEQPXQVBGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C(OC)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)