accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHOOOHOHOHOHOHHO

CAS RN 82494-09-5

IUPAC Nombre: 2-{[6-(decyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos: 2-{[6-(decyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol): 482.57
Fórmula molecular: C22H42O11
InChi Key: WOQQAWHSKSSAGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados