CAS RN 823-19-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-hidroxiciclohexan-1-uno, TRC
CAS: 823-19-8 Fórmula molecular: C6H10O2 Peso molecular (g/mol): 114.14 Nombre IUPAC: 3-hidroxiciclohexan-1-one SMILES: OC1CCCC(=O)C1