CAS RN 82258-36-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac- Etomoxir, TRC
CAS: 82258-36-4 Fórmula molecular: C17 H23 Cl O4 Peso molecular (g/mol): 326.82 Nombre IUPAC: Etil 2-[6-(4-clorofenoxi)hexil]oxirano-2-carboxilato SMILES: CCOC(=O)C1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1