accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3O

CAS RN 822-23-1

IUPAC Nombre: octadecyl acetate
Sinónimos: stearyl acetate
Peso molecular (g/mol): 312.54
Fórmula molecular: C20H40O2
InChi Key: OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados