accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SSNHOOO(E)(Z)

CAS RN 82159-09-9

IUPAC Nombre: 2-[(5Z)-5-[(2E)-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid
Sinónimos: kinedak epalrestatum ono 2 ono-2
Peso molecular (g/mol): 319.39
Fórmula molecular: C15H13NO3S2
InChi Key: CHNUOJQWGUIOLD-NFZZJPOKSA-N
SMILES: C\C(\C=C1/SC(=S)N(CC(O)=O)C1=O)=C/C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados