CAS RN 82128-49-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Fluoro-1-naftalenocarboxaldehído, TRC
CAS: 82128-49-2 Fórmula molecular: C11 H7 F O Peso molecular (g/mol): 174.171 Sinónimo: 2-Fluoro-1-naphthaldehyde Nombre IUPAC: 2-fluoronaftaleno-1-carbaldehído SMILES: Fc1ccc2ccccc2c1C=O