CAS RN 81968-66-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidrocortisona 11,21-Diacetato, TRC
CAS: 81968-66-3 Fórmula molecular: C25 H34 O7 Peso molecular (g/mol): 446.53 Sinónimo: Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-17-hydroxy-, (11β)- (9CI),Cortisol, 11,21-diacetate (6CI,7CI),17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-ene-11β,21-diyl diacetate,Hydrocortisone 11,21-diacetate Nombre IUPAC: [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetiloxi-17-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C