CAS RN 81873-91-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
12-Ácido cetoursodesoxicólico, TRC
CAS: 81873-91-8 Fórmula molecular: C24 H38 O5 Peso molecular (g/mol): 406.56 Sinónimo: (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-12-oxo-cholan-24-oic Acid,SF 482 Nombre IUPAC: (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-12-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantrino-17-il]ácido pentanoico SMILES: C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C