CAS RN 81580-37-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[S-(R* ,S*)]-5-[1-Hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[S-(R* ,S*)]-5-[1-Hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[S-(R* ,S*)]-5-[1-Hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.