accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOONFClNH2Cl

CAS RN 81406-37-3

IUPAC Nombre: octan-2-yl 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxy]acetate
Sinónimos: fluroxypyr-meptyl
Peso molecular (g/mol): 367.24
Fórmula molecular: C15H21Cl2FN2O3
InChi Key: OLZQTUCTGLHFTQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCC(C)OC(=O)COC1=NC(F)=C(Cl)C(N)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados