CAS RN 81121-20-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 4-Metoxi Retinoico, TRC
CAS: 81121-20-2 Fórmula molecular: C21 H30 O3 Peso molecular (g/mol): 330.46 Sinónimo: 4-Methoxyretinoic acid (9CI),(±)-4-Methoxyretinoic acid Nombre IUPAC: (2E,4E,6E,8E)-9-(3-metaxi-2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-ácido tetraenoico SMILES: COC1CCC(C)(C)C(=C1C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C