accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NSSHOOONSH2NCH3NSSHOOONSNSH2N

CAS RN 8064-60-6

IUPAC Nombre: 2-[2-(4-aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-yl]-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid; 2-{2-[2-(4-aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-yl]-1,3-benzothiazol-6-yl}-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid
Sinónimos: primuline
Peso molecular (g/mol): 1040.27
Fórmula molecular: C49H33N7O6S7
InChi Key: ZAXBCXVACRXRQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2N=C(SC2=C1S(O)(=O)=O)C1=CC=C2N=C(SC2=C1)C1=CC=C(N)C=C1.CC1=CC=C2N=C(SC2=C1S(O)(=O)=O)C1=CC=C2N=C(SC2=C1)C1=CC=C2N=C(SC2=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Color 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados