accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHOHOH3CH3CCH3H3COH(E/Z)(E/Z)

CAS RN 80557-12-6

IUPAC Nombre: 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-(3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl)benzoic acid
Sinónimos: 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-(3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 372.51
Fórmula molecular: C23H32O4
InChi Key: QPIZDZGIXDKCRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC1=C(O)C=C(C)C(C(O)=O)=C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados