CAS RN 80556-89-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Nitroso(2-hidroxietil)glicina, TRC
CAS: 80556-89-4 Fórmula molecular: C4H8N2O4 Peso molecular (g/mol): 148.12 Sinónimo: Acetic acid, 2-[(2-hydroxyethyl)nitrosoamino]- (ACI),2-[(2-Hydroxyethyl)nitrosoamino]acetic acid (ACI),Glycine, N-(2-hydroxyethyl)-N-nitroso- (7CI, 9CI),N-(2-Hydroxyethyl)-N-carboxymethylnitrosamine,N-Nitroso(2-hydroxyethyl)glycine,N-(2-Hydroxyethyl)-N-nitrosoglycine Nombre IUPAC: Ácido acético 2-[2-hidroxietil(nitroso)amino]acético SMILES: OCCN(CC(=O)O)N=O