CAS RN 805239-56-9
IUPAC Nombre:
4-[2-phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]phenol
Sinónimos:
phtpp
Peso molecular (g/mol):
423.32
Fórmula molecular:
C20H11F6N3O
InChi Key:
AEZPAUSGTAHLOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1)C1=C2N=C(C=C(N2N=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ PHTPP
CAS: 805239-56-9 Fórmula molecular: C20H11F6N3O
2
PHTPP, MedChemExpress
MedChemExpress PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.