CAS RN 80478-42-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Clorhidrato de Bupropión Dihidro, TRC
CAS: 80478-42-8 Fórmula molecular: C13 H20 Cl N O . HCl Peso molecular (g/mol): 278.22 Sinónimo: rac threo-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol Hydrochloride Nombre IUPAC: (1S,2S)-2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenil)propán-1-hidrocloruro SMILES: CC(C)(C)N[C@@H](C)[C@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)O.Cl