CAS RN 80473-92-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 6a,9a-difluoro-11b,17a-dihidroxi-16a-metil-3-oxoandrosta-1,4-dieno-17a-carbotioico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 6a,9a-difluoro-11b,17a-dihidroxi-16a-metil-3-oxoandrosta-1,4-dieno-17a-carbotioico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.