accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COOHNOOONOO

CAS RN 80366-85-4

IUPAC Nombre: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}oxy)acetate
Sinónimos: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]oxy}acetate
Peso molecular (g/mol): 288.26
Fórmula molecular: C11H16N2O7
InChi Key: ZZBOTLREHORFCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados