CAS RN 802052-63-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-fenil-1H-pirol-2-carboxílico, TRC
CAS: 802052-63-7 Fórmula molecular: C11H9NO2 Peso molecular (g/mol): 187.19 Nombre IUPAC: Ácido 3-fenil-1H-pirol-2-carboxílico SMILES: OC(=O)c1[nH]ccc1c2ccccc2