CAS RN 8013-89-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Solución de citrato-dextrosa (ACD), TRC
CAS: 8013-89-6 Fórmula molecular: C12H20O13 Peso molecular (g/mol): 372.28 Sinónimo: Acid Citrate-dextrose,Anticoagulant Citrate-dextrose,ACD Solution,Glugicir Nombre IUPAC: 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal SMILES: FC1=C(F)C(N)=C(F)C(N)=C1F