accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOSOOFFFFFFFFF

CAS RN 79963-95-4

IUPAC Nombre: 2,2,2-trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate
Sinónimos: 2,2,2-trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 382.12
Fórmula molecular: C6H2F12O3S
InChi Key: KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados