accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOONOO

CAS RN 79886-55-8

IUPAC Nombre: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-[4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]butanoate
Sinónimos: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]butanoate
Peso molecular (g/mol): 356.33
Fórmula molecular: C18H16N2O6
InChi Key: PMJWDPGOWBRILU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CCCC1=CC=C(C=C1)N1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados