CAS RN 79838-51-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxiclofeno, TRC
CAS: 79838-51-0 Fórmula molecular: C26 H28 Cl N O2 Peso molecular (g/mol): 421.96 Sinónimo: 4-[2-Chloro-1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylethenyl]phenol Nombre IUPAC: 4-[2-cloro-1-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-2-fenil-vinilofenol SMILES: CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccc(O)cc3