CAS RN 79727-03-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(17Alfa)-3-Etinil-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(17a)-3-Etinil-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(17Alfa)-3-Etinil-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.