CAS RN 79419-54-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ciclopirox Beta-D-Glucuronida, TRC
CAS: 79419-54-8 Fórmula molecular: C18 H25 N O8 Peso molecular (g/mol): 383.39 Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-ciclohexil-4-metil-6-oxopiridina-1-il)oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico SMILES: CC1=CC(=O)N(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C(=C1)C3CCCCC3