CAS RN 79389-52-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Etil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-aD-tiomanopiranósido (contiene hasta un 20 % de isómero beta), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Etil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-alfa-D-tiomanopiranósido (contiene hasta un 20 % de isómero beta), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Etil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-aD-tiomanopiranósido (contiene hasta un 20 % de isómero beta), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.