CAS RN 79299-81-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
9-cis-retinilo linoleato, TRC
CAS: 79299-81-3 Fórmula molecular: C38H60O2 Peso molecular (g/mol): 548.88 Sinónimo: 9-cis-Retinol Linoleate Nombre IUPAC: [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato SMILES: CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C