accessibility menu, dialog, popup

UserName

AlOOOH3CH3CCH3H3CCH3CH3H3CCH3HCH3Li

CAS RN 79172-99-9

IUPAC Nombre: lithium(1+) tris[(3-ethylpentan-3-yl)oxy]alumanuide
Sinónimos: lithium(1+) tris[(3-ethylpentan-3-yl)oxy]alumanuide
Peso molecular (g/mol): 379.51
Fórmula molecular: C21H45AlLiO3
InChi Key: LOQLYMHNMOOMHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Li+].CCC(CC)(CC)O[Al-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados