CAS RN 791104-62-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
2
1-[[3-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-3-(trans-4-metilciclohexil)urea, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.